Learn More
Mettler Toledo™ pH-mètre/ionomètre SevenDirect SD50
The SevenDirect SD50 is an accurate and flexible benchtop meter for the determination of pH, ORP and ion concentrations. The instrument is the replacement of the SevenCompact and is delivered with an EasyPlace sensor arm.
1580.00€ - 2515.00€
Spécification
Précision (ion) | 0,5 % |
---|---|
Précision (pH) | 0,002 |
Détails de la gestion des données | PC ; imprimante ; clé USB |
Canaux | Monocanal |
Type d’affichage | TFT couleur |
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Description | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
17590996
![]() |
Mettler Toledo™
30671552 |
SevenDirect SD50, instrument de mesure uniquement |
1580.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17510996
![]() |
Mettler Toledo™
30671544 |
Kit SD50 SevenDirect |
1765.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17530996
![]() |
Mettler Toledo™
30671546 |
Kit HA SevenDirect SD50 |
1890.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17540996
![]() |
Mettler Toledo™
30671547 |
SevenDirect SD50 Organic |
2030.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17550996
![]() |
Mettler Toledo™
30671548 |
SevenDirect SD50 Pure H2O |
2040.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17560996
![]() |
Mettler Toledo™
30671549 |
Kit SevenDirect SD50 LowVol |
2075.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
17520996
![]() |
Mettler Toledo™
30671545 |
Kit SevenDirect SD50 F-Ion |
2515.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 16-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
SevenDirect instruments are benchtop meters developed for a wide range of laboratory applications, which provide accurate measurements of pH, ORP and ion content of almost any sample. The SevenDirect is the successor of the SevenCompact and a great addition to any lab.
- Large color touchscreen provides direct measurement and easy data entry.
- Instructions guide users through the sensor calibration process.
- View detailed measurement information on one measurement screen - or focus on the result only and maximize readability with the uFocus mode.
- Closed connector compartment and replaceable cover keep the instrument safe from dust and spills, even with sensors attached (IP54 in-use).
- The instrument stores data like timestamp, sample and sensor ID with every measurement and prints or exports records automatically.
- A two-level user management protects the most important settings.
- The EasyPlace electrode arm makes placing the sensor in the sample or buffer container easy.
- Dedicated positions for cleaning and storage support correct sensor handling.
Spécification
0,5 % | |
PC ; imprimante ; clé USB | |
TFT couleur | |
-2000 à 2000 mV | |
–30°C à +130°C | |
-2 000 à 20 000 pX ; 0 à 999 999 mg/l (ppm) | |
±0,1°C entre 0°C et 100°C | |
0,1°C |
0,002 | |
Monocanal | |
IP54 | |
0,1 ; 0,01 ; 0,001 | |
Mesures standard de 2 000 | |
3 ou 4 chiffres (plage automatique) | |
-22°F to +266°F | |
195 x 205 x 65 mm |