Learn More
Fisherbrand™ Papier indicateur de pH
Code produit. p-7115456 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
Plage de pH:
0,5 à 5,5
4 à 7
8 à 10
9 à 13
Graduations:
pH 0,3
pH 0,5
pH de 0,2 / 0,3 / 0,4
Conditionnement:
4 unités
Code produit. 15384174
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Mesurez le pH simplement et facilement. Les papiers indicateurs de pH Fisherbrand™ produisent une couleur distincte qui correspond ensuite à l’échelle de couleurs à des intervalles spécifiés pour des lectures faciles et fiables. Ces rouleaux de papier indicateur prêts à l’emploi sont fabriqués à partir de papier filtre de haute qualité dans une variété de gammes de pH.
Les papiers indicateurs de pH sont standard dans de nombreuses applications pour des mesures de pH faciles, rapides et précises. Les rouleaux en papier sont fournis dans des bobines de distribution en plastique pour une utilisation facile : Détacher, Tremper & Lire. (Pour les solutions faibles ou en tampon, placez la bande contre le côté d’un tube à essai en verre, versez la solution à tester et lisez le résultat à travers le verre.)
  • Fournis dans des bobines en plastique pour assurer une stabilité à long terme et protéger contre les conditions environnementales
  • Les échelles de couleur correspondent parfaitement à la couleur de réaction du papier pour des lectures simples et précises
  • Le papier indicateur est toujours prêt à l’emploi et peut être coupé à n’importe quelle longueur
  • Le système de contrôle de la qualité ISO 9001 garantit une qualité et une fiabilité optimales
Spécification
Certifications/Conformité ISO 9001
Indicateur coloré Color Scale Wheel
Plage de pH 4 à 7
Format Roll
À utiliser avec (application) Mesure du pH
Graduations pH 0,3
Comprend 1 plastic dispensing wheel, 1 color scale, 4 rolls of indicator paper
Quantité 4 Each
Type Papier indicateur de pH
Longueur (impériale) 16.4 ft.
Longueur (métrique) 5 m
Largeur (impériale) 0,28 in
Largeur (métrique) 7 mm