Learn More
Hanna Instruments™ PHOTOMETRE PORTATIF PH, CHLORE photomètre étanche multi-paramètres
Marque:  Hanna Instruments™ HI96710
Code produit. 11755274
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Description
Description
Photomètre étanche multi-paramètres
• Fonction CAL CHECK
• Réactifs en poudre ou liquides prédosés
• Photomètre multi-paramètres pour des analyses de laboratoire ou de terrain
• Mesure par lampe tungstène et filtre à bande passante étroite garantissant des résultats précis
• Grand écran affichant codes et symboles pour une utilisation conviviale
• CalCheck: diagnostic permanent de l'état de l'électrode (degré de vieillissement, propreté) et des solutions tampons (contamination, mesures hors intervalles d'étalonnage)
• Fonction permettant vérifier l'exactitude des mesures et ré-étalonner le photomètre simplement avec des solutions étalons calibrées
• Détecteur de lumière: photocellule au silicium
• Auto-extinction après 10 minutes de non-utilisation
• Livré en malette avec 2 cuvettes de mesure et capuchons, solution étalon, tissus de nettoyage pour cuves et pile
• A compléter par réactifs correspondants
• Photomètre étanche multi-paramètres
• Inclus avec 2 cuves en verre, 1 pile 9 V et mode d'emploi plastifié