Learn More
Macherey-Nagel™ Bandelettes indicatrices de pH pH-Fix
Code produit. 15324194 Tous les produits Macherey-Nagel Produits
Click to view available options
Plage de pH:
0 à 14
2 à 9
pH de 1,7 à 3,8
Conditionnement:
100 pièces
100 unités
Code produit. 15324194
Marque: Macherey-Nagel™ 92190
Bandelettes standard hautement appréciées pour de nombreuses applications de test de pH.
  • La procédure facile d’immersion et de lecture fournit des résultats fiables en quelques secondes
  • Grâce à la technologie brevetée pH-Fix, l’indicateur est lié chimiquement au tampon de test
  • Le colorant n’est pas éliminé, les vêtements restent donc propres et les échantillons restent purs
Spécification
Plage de pH pH de 1,7 à 3,8
Quantité 100 barrettes
Type Papier indicateur de pH
Longueur (métrique) 85 mm
Largeur (métrique) 6 mm