Learn More
Solution de stockage pour électrode de pH, Reagecon™
Conçue pour maintenir le bon fonctionnement et la précision des mesures des électrodes de pH et de référence, la solution de stockage d’électrodes de pH Reagecon™ est une solution de 3M KCI qui aide à maintenir des conditions de travail adéquates après le nettoyage ou lorsque l’électrode n’a pas été utilisée pendant une période prolongée.
Marque: Reagecon ESS5
Description
La réponse, la précision et la durée de vie des électrodes de pH peuvent être considérablement améliorées grâce à une manipulation, un nettoyage et un stockage corrects. Conçues pour l’entretien courant des équipements, ces solutions peuvent être utilisées en toute sécurité avec n’importe quelle électrode sensible. Les solutions de stockage des électrodes sont fabriquées à partir de chlorure de potassium, sans ion argent, et conviennent à toutes les électrodes Blueline.Spécification
Solution de chlorure de potassium, sans ion argent | |
Électrodes de pH et de référence, toutes les électrodes Blueline | |
500 ml |
3 mol/l de KCl | |
Logement de stockage d'électrode |
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
ESS24D1 | Certificat d’analyse | 15/04/2025 | ESS5 |
ESS23H1 | Certificat d’analyse | 18/06/2024 | ESS5 |
ESS23H1 (1) | Certificat d’analyse | 15/03/2024 | ESS5 |
ESS23A1 | Certificat d’analyse | 17/10/2023 | ESS5 |
ESS22E1 | Certificat d’analyse | 15/02/2023 | ESS5 |