Learn More
Cytiva Électrode de pH avec cellule et porte-électrode
Tous les produits Cytiva Produits
Click to view available options
pH:
0 à 14
Conditionnement:
1 pièce
Description
Includes
cellule et porte-électrode
- Fournit des mesures de pH compensées en température
- Fabriqué en FFKM, Ti et verre
Spécification
Spécification
| Description | Pour la mesure continue du pH |
| À utiliser avec (application) | Chromatographie en phase liquide |
| Type | Électrode pH |
| Comprend | cellule et porte-électrode |
| pH | 0 à 14 |