Learn More
Électrode pH
Utilisez ces électrodes pour des applications avancées exigeant des délais de réponse plus courts et une meilleure reproductibilité.
Marque: Jenway 99960-34
90.84 EUR valable jusqu'au 2025-04-30
Utilisez le code promo "24138" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Équilibre rapidement atteint
- Délais de réponse sensiblement réduits
- Reproductibilité nettement accrue
- Réduction sensible de la dérive à long terme
Spécification
120 x 12 mm | |
Usage général, corps en époxy pour les mesures standard de solutions générales (températuremax. de 60ºC) | |
0 à 14 |
Électrode pH combinée | |
Époxy | |
0°C à 60°C |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Jours
13Heures
20Minutes
48Secondes
13 -
Plusieurs fabricants
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précision
Élevez vos tests de boissons avec des solutions de précisionCode promotionnel: 24135Expire: 2025-07-13
Jours
88Heures
20Minutes
48Secondes
13Nouvelle offre Economisez jusqu'à 85%
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Électrode pH > Plage de Plage : 0 à 60°C
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu