Learn More
Hanna Instruments™ Contrôleur de pH et pompe de dosage
Combine un pH-mètre et une pompe de dosage chimique afin de maintenir un point de consigne désiré dans les applications de procédé. Le contrôleur de pH et pompe de dosage Hanna Instruments™ fournit deux instruments avancés dans une unité compacte.
Marque: Hanna Instruments™ BL7916-2
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 25.00000kg
Description
Largement utilisé dans le placage, le traitement des eaux usées, le traitement de l’eau et des piscines, le BL7916 offre une installation pratique, une facilité d’utilisation et une fiabilité optimale.
- Installation facile : Conçu avec des trous de montage intégrés dans la base et les commandes et ensembles de pompe orientés vers l’avant
- Dosage proportionnel : Ralentit le taux de course lorsque la valeur mesurée se rapproche du point choisi par l’utilisateur, évitant ainsi le surdosage
- Construction robuste : Boîtier robuste en polypropylène renforcé en fibre de verre, classé IP55 ; Pièces avec contact chimique en PVDF, FPM / FKM et PTFE
- Sortie d’enregistreur isolée : Pour améliorer le dépannage et la capacité d’enregistrer des données tout en surveillant l’application
- Action de pompe simple : Un solénoïde à déplacement positif avec peu de pièces mobiles sans pièces rotatives, engrenages ou cames pour réduire considérablement les défaillances mécaniques
- Contacts de dosage auxiliaires : Permet à l’utilisateur de fixer un mélangeur ou une pompe d’amorçage qui n’est activée que lorsque la pompe dose
Caractéristiques de la pompe de dosage chimique :
- Point de consigne du relais d’alarme : 1 Isolé, 2 A max 240 V, charge résistive, 1 000 000 coups
- Contrôle du dosage : proportionnel, acide ou basique, au choix de l’utilisateur
- Signal de sortie analogique : 4-20 mA (isolé)
- Bornes de dosage : 1 Isolé, 2 A max 240 V, charge résistive, 1 000 000 coups
- Protection contre la surintensité : fusible de 250 V
Spécification
pH-mètre et pompe de dosage chimique | |
Vannes d’aspiration de 7 m (23 pi.) en PEBD, tubulure à décharge en PE, câble d’alimentation 115 V et instructions | |
0,00 à 14,00 | |
LCD | |
221 x 142 x 181 mm (8,7 x 5,6 x 7,1 po.) | |
11 lb | |
115 V ±15 % ; 50/60 Hz (40 W) | |
Fixe à 25°C (77°F) | |
0°C à 50°C | |
5kg | |
50/60 Hz |
±0,01 | |
Décalage ±pH 1 avec potentiomètre ; Pente : 85 à 115 % avec le potentiomètre | |
0,01 | |
IP55 | |
5 kg | |
1 an | |
95 % max., sans condensation | |
32°F à 122°F | |
11 lb | |
115 V |