Learn More
Mettler Toledo™ Conductimètre / pH-mètre SevenDirect SD23
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Type de sonde:
Non inclus
Pure Pro-ISM
Routine Pro-ISM
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Utilisation maîtrisée en un rien de temps
- Le grand écran tactile en couleur permet des mesures directes et une saisie facile des données
- Des instructions guident les utilisateurs tout au long du processus d’étalonnage du capteur
- Suivi de vos enregistrements
- L’instrument enregistre des données telles que l’horodatage, l’échantillon et l’identifiant du capteur pour chaque mesure et imprime ou exporte automatiquement les enregistrements
- Assez résistant
- Le compartiment fermé des connecteurs et le couvercle remplaçable protègent l’instrument de la poussière et des éclaboussures, même lorsque les capteurs sont fixés (IP54 en service)
- Des capteurs fiables pour des applications standard
- InLab Expert Pro-ISM et InLab 731-ISM constituent un ensemble d’instruments puissants pour les mesures de pH, de température et de conductivité dans de nombreux échantillons liquides standard
- Leur robustesse et le peu d’entretien qu’ils nécessitent les rendent particulièrement adaptés aux opérations de routine
- Bras d’électrode pour un fonctionnement efficace
- Le bras d’électrode EasyPlace permet de placer facilement le capteur dans le récipient contenant l’échantillon ou le tampon
- Des emplacements réservés au nettoyage et au stockage permettent de manipuler correctement les capteurs
- Les mouvements verticaux et horizontaux permettent un positionnement précis, même d’une seule main
- Protégez les paramètres critiques
- Une gestion des utilisateurs à deux niveaux protège les paramètres les plus importants
- Les opérateurs ont toujours la possibilité de définir individuellement des préférences telles que la langue et la luminosité de l’écran
- L’écran s’adapte à vos besoins
- Affichez des informations détaillées sur les mesures sur un seul écran - ou concentrez-vous uniquement sur le résultat et optimisez la lisibilité avec le mode uFocus
- Deux paramètres dans un seul dispositif
- Mesurez le pH et la conductivité avec un seul instrument - simultanément ou séparément selon l’application
Spécification
Spécification
| Précision (conductivité) | 0,5 % |
| Précision (mV) | 0,1 |
| Précision (pH) | 0,002 |
| Détails de la gestion des données | PC ; imprimante ; clé USB |
| Description | Kit SD23 SevenDirect |
| Canaux | Double canal |
| Type d’affichage | TFT couleur |
| Indice IP | IP54 |
| Gamme (conductivité) | 0,001 μS/cm à 2000 mS/cm |
| Gamme (mV) | -2000 à 2000 mV |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Spot an opportunity for improvement?Share a Content Correction