Learn More
SI Analytics™ Micro-électrode combinée de pH
Assurez une précision de mesure élevée, une stabilité et une longue durée de vie tout en conservant une grande adaptabilité à vos tâches de mesure. La micro-électrode combinée de pH de SI Analytics™ est robuste, durable et facile à nettoyer.
311.00€ - 640.00€
Code produit | Marque | Type | Types de connecteurs | Membrane | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Types de connecteurs | Membrane | Diamètre (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||
10007900
|
SI Analytics™
285105151 |
Électrode micro-combinée de pH | DIN | Cylindrique | 3 mm |
442.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10223461
|
SI Analytics™
285105632 |
Électrode micro-combinée de pH | BNC | Cylindrique | 3 mm |
445.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10087870
|
SI Analytics™
285105127 |
Électrode micro-combinée de pH | DIN | À bout effilé | 5 mm |
328.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10682551
|
SI Analytics™
285105135 |
Électrode micro-combinée de pH | DIN | Sphere | 5 mm |
311.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10359761
|
SI Analytics™
285105176 |
Électrode micro-combinée de pH | Tête | Cylindrique | 3 mm |
640.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 17-09-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||
10467353
|
SI Analytics™
285130180 |
pH Combination Electrode | DIN | Cylinder | 3 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
10251203
|
SI Analytics™
285130160 |
Électrode pH combinée | Fiche banane DIN et 4 mm | Sphere | 12/3 mm |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
|||
Description
- Électrodes haut de gamme éprouvées pour des tâches de mesure exigeantes
- Système de référence Silamid™ à double jonction pour une acquisition rapide et stable des valeurs mesurées et pour une durée de vie plus longue des électrodes
- La plus grande polyvalence des électrodes de pH est obtenue grâce à une grande sélection de jonctions, de types et de formes de verre de la membrane, de longueurs et de diamètres de tige, de joints rodés, de connexions de fiche et de capteurs de température intégrés
- Chaque électrode combinée de pH est fournie avec un numéro de série individuel et un certificat de qualité
Spécification
Verre A | |
1 m |