Learn More
SI Analytics™ Électrode pH combinée
Code produit. p-8014074 Tous les produits SI Analytics Produits
Click to view available options
Longueur (métrique):
120 mm
170mm
170 mm
320 mm
500 mm
600mm
Jonction:
Diaphragme de joint rodé
Diaphragme durci au platine
Membrane en céramique
Gamme de température (métrique):
-5°C à +100°C
0°C à 100°C
0°C à 40°C
10 à 40°C
Matériau:
Verre A
Verre H
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10558281
Marque: SI Analytics™ 285100042
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Assurez une précision de mesure élevée, une stabilité et une longue durée de vie tout en conservant une grande adaptabilité à vos tâches de mesure. L’électrode combinée de pH SI Analytics™ est robuste, durable et facile à nettoyer.
  • Électrodes haut de gamme éprouvées pour des tâches de mesure exigeantes
  • Système de référence Silamid™ à double jonction pour une acquisition rapide et stable des valeurs mesurées et pour une durée de vie plus longue des électrodes
  • La plus grande polyvalence des électrodes de pH est obtenue grâce à une grande sélection de jonctions, de types et de formes de verre de la membrane, de longueurs et de diamètres de tige, de joints rodés, de connexions de fiche et de capteurs de température intégrés
  • Chaque électrode combinée de pH est fournie avec un numéro de série individuel et un certificat de qualité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Types de connecteurs Tête
Jonction Membrane en céramique
Matériau Verre A
Plage de pH 0 à 14
Type Électrode pH combinée
Référence interne Silamid™
Membrane Sphere
Modèle N 6280
Gamme de température (métrique) -5°C à +100°C
Longueur (métrique) 120 mm
Diamètre (métrique) 12 mm