Learn More
tampons de pH, double col, Fisherbrand™
Effectuer des étalonnages de pH précis avec des flacons de tampon de pH Fisherbrand™ à double col et code couleur.
Marque: Fisherbrand BS10/500ML
10.34 EUR valable jusqu'au 2024-12-15
Utilisez le code promo "21658" pour bénéficier de cette offre.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Effectuer des étalonnages de pH précis avec des flacons de tampon de pH Fisherbrand™ à double col et code couleur.
Codes-couleur des tampons :
- Rose = pH 4,01
- Jaune = pH 7,00
- Bleu = pH 10,01
Disponible en flacons de 500 ml
Spécification
Étalonnages du pH | |
pH 10,01 |