Learn More
Tampons de pH, double col, Fisherbrand™
Code produit. 10287063 Tous les produits Fisherbrand Produits
Click to view available options
pH:
pH 10,01
pH 4,01
pH 7,0
Conditionnement:
500mL
Code produit. 10287063
Edge
Effectuer des étalonnages de pH précis avec des flacons tampons de pH Fisherbrand™ à double col et code couleur.
Effectuer des étalonnages de pH précis avec des flacons tampons de pH Fisherbrand™ à double col et code couleur.
Codes-couleur des tampons :
  • Rose = pH 4,01
  • Jaune = pH 7,00
  • Bleu = pH 10,01
Disponible en flacons de 500 ml
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Étalonnages du pH
pH pH 7,0