Learn More
pH Buffer Standard pH 4.01, 6.87 and 9.1, SI Analytics™
Click to view available options
Quantité:
60 ampoules
Conditionnement:
Ampoules FIOLAX™
Description
- Comprend un certificat du fabricant
- Mélange avec les composants suivants : Eau, hydrogénophtalate de potassium
- Le produit ne contient pas de quantités pertinentes de matériaux ayant des valeurs critiques qui doivent être surveillées sur le lieu de travail
- Absorbez avec un matériau de liaison des liquides (sable, diatomite, liants acides, liants universels, sciure)
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 100°C |
Couleur | Incolore |
Densité | 1.01g/cm3 |
pH | 4.01, 6.87 et 9.18 |
Forme physique | Liquid |
Quantité | 60 ampoules |
Formule | Water, potassium hydrogenphthalate |
Odeur | Odorless |
Conditionnement | Ampoules FIOLAX™ |
Stérilité | Sterile |