Learn More
Solution tampon pH, pH 5, Fisher Chemical™
BIOPHARMA
Code produit. 12819826 Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
10 L
Tampons sans mercure à 25 °C (pH 4 et pH 10 sont colorés) avec une durée de conservation prolongée. Fourni avec un certificat d’analyse détaillé, qui décrit la traçabilité au NIST. Les données liées à la température sont imprimées sur l’étiquette, tout comme les numéros de lot et les dates d’expiration.
Spécification
Couleur Sans désignation
pH 5
Quantité 10 L