Learn More
Solution tampon pH, pH 2, Fisher Chemical™
Tous les produits Reagecon Produits
Click to view available options
Quantité:
5 L
Description
Tampons sans mercure à 25 °C (pH 4 et pH 10 sont colorés) avec une durée de conservation prolongée. Fourni avec un certificat d’analyse détaillé, qui décrit la traçabilité au NIST. Les données liées à la température sont imprimées sur l’étiquette, tout comme les numéros de lot et les dates d’expiration.
Spécification
Spécification
Couleur | Sans désignation |
pH | 2 |
Quantité | 5 L |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon pH, pH 2, Fisher Chemical™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu