Learn More
Solution tampon pH NBS DIN 19226 pH 6,8, Mettler Toledo™
Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Description
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Certifications et labels de qualité
- Énergie renouvelable
Spécification
Spécification
pH | 6.8 |
Quantité | 250 ml |
Conditionnement | 1Chaque |
Traçabilité au NIST | Oui |
Promotions
-
Plusieurs fabricants
Spotlight
Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.Code promotionnel: 24155Expire: 2025-04-30
-
Plusieurs fabricants
Promotion sur les tests de produits laitiers et végétaux
Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.Code promotionnel: 24134Expire: 2025-03-31
-
Plusieurs fabricants
Chimie en folie
Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.Code promotionnel: 25908Expire: 2025-03-31
-
Plusieurs fabricants
Laboratoire de prestation de services analyses et contrôles
Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analysesCode promotionnel: 24138Expire: 2025-04-30
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Solution tampon pH NBS DIN 19226 pH 6,8, Mettler Toledo™ >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu