Learn More
Sachets de tampon pH
GREENER_CHOICE
Code produit. p-194215 Tous les produits Mettler Toledo Produits
Click to view available options
Quantité:
30 x 20 mL
pH:
10.0
4, 7, 10
Conditionnement:
597mL
600mL
Code produit. 10431721
Marque: Mettler Toledo 51302079
Edge
Solutions tampons en sachets scellés pour un étalonnage facile et précis des appareils de mesure du pH.
Remarque : L’image ci-dessus est représentative. Voir les caractéristiques pour plus de détails.
  • Traçables aux normes primaires NIST
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Blue/White
Concentration 0.02 M
À utiliser avec (application) Calibration
À utiliser avec (équipement) pH Meter
pH 10.0
Forme physique Liquid
Quantité 30 x 20 mL
Type de solution Buffer
Conditionnement Sachets
Qualité Laboratory