Learn More
Sachets de tampon pH Code produit.: 12693516
FDS
Sachets de tampon pH
GREENER_CHOICE
Code produit. 12693516 Tous les produits Mettler Toledo Produits
30 x 20 mL, 4, 7, 10
Click to view available options
Quantité:
30 x 20 mL
pH:
10.0
4, 7, 10
Code produit. 12693516
Marque: Mettler Toledo 51302080
Edge
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Vea la política de devoluciones
Solutions tampons en sachets scellés pour un étalonnage facile et précis des appareils de mesure du pH.
Remarque : L’image ci-dessus est représentative. Voir les spécifications pour plus de détails.
  • Traçables aux normes primaires NIST
Avantages Greener Choice
  • Les avantages environnementaux comprennent:
    • Certifications et labels de qualité
    • Énergie renouvelable
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
pH 4, 7, 10
Quantité 30 x 20 mL
Conditionnement Sachets
  • Plusieurs fabricants
    Profitez de remises importantes sur une sélection de produits très appréciés par nos clients, comme les produits chimiques, les produits indispensables du laboratoire, le matériel lié aux sciences de la vie, les consommables et les produits de sécurité.
    Code promotionnel: 24155
    Expire2025-04-30
    Jours
    29
    Heures
    14
    Minutes
    12
    Secondes
    56
    Hot Deal
    *La remise sera appliquée aux commandes éligibles reçues par Fisher Scientific entre le 01/03/2025 et le 30/04/2025. Le code promotionnel doit être renseigné lors de la commande. La remise s'applique sur le prix affiché en vigueur au moment où la commande est reçue. La promotion ne peut être cumulée avec d'autres remises ou promotions. L'offre est nulle et non avenue si interdite, assujettie à des exigences de licence ou restreinte par des lois ou réglementations fédérales, nationales, régionales ou locales, ou des politiques institutionnelles et gouvernementales. D'autres restrictions peuvent s'appliquer.
    Conditions générales de vente Voir détails promo
  • Plusieurs fabricants
    Bénéficiez de réductions importantes sur les produits nécéssaires à vos analyses
    Code promotionnel: 24138
    Expire2025-04-30
    Jours
    29
    Heures
    14
    Minutes
    12
    Secondes
    56
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
    Jours
    0
    Heures
    9
    Minutes
    47
    Secondes
    3
  • Plusieurs fabricants
    Des produits de test de qualité pour répondre à tous vos besoins.
    Code promotionnel: 24134
    Expire2025-03-31
    Jours
    0
    Heures
    9
    Minutes
    47
    Secondes
    3
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Sachets de tampon pH >
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado