Learn More
Paquets de tampons d’étalonnage pH 10,01, Hanna Instruments™
Click to view available options
Quantité:
20 ml
Conditionnement:
25 pièces
Description
- Tampon pour étalonnage du pH 10,01 de qualité supérieure avec traçabilité NIST, fourni avec un certificat d’analyse et produit conformément aux normes ISO 3696/BS3978
- Utilise des sels de haute pureté, de l’eau déminéralisée, des balances à poids certifiées et de la verrerie de classe A dans un environnement à température contrôlée et surveillé avec des thermomètres certifiés
- La précision des valeurs relevées est de +/- 0,01 pH à 25 °C et sont traçables aux matériaux de référence (SRM) du NIST
Spécification
Spécification
| Couleur | Sans désignation |
| pH | 10.01 |
| Forme physique | Liquide |
| Quantité | 20 ml |
| Formule | Solution tampon aqueuse |
| Odeur | Inodore |
| Conditionnement | 25/boîte |
| Traçabilité au NIST | Oui |