Learn More
Tampon pH 7 standard, SPEX CertiPrep™
Certifié ISO/CEI Guide 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Marque:  SPEX Certiprep PH-BUFF7-500
47.26 EUR valable jusqu'au 2024-12-20
Utilisez le code promo "21695" pour bénéficier de cette offre.
Code produit. 16321216
  • 49.75€ / 500mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Includes: Certificat d’analyse Traceable NIST certifié ISO/CEI 17025 et ISO/CEI — Guide 34, fiche de données de sécurité
Description
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
AnalyteConcentration
pH7 unités SI
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
Spécification
pH 7 Buffer Standard
500 mL
Divers
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Flacon en PEBD lixivié trois fois
Promotions
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire