Learn More
pH 5,5 Éluant tamponné de phosphate de potassium monobasique/dibasique conformément à la pharmacopée américaine (USP), Reagecon
Éluant tamponné facile à utiliser, testé, certifié, traçable par NIST et stable sur étagère.
Marque: Reagecon USP8905
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Éluant tamponné pour chromatographie, phase mobile à éluant tamponné
- Développé, formulé et spécifié conformément aux exigences des États-Unis en matière de pharmacopée
- Traçabilité NIST
- Stabilité garantie tout au long de sa durée de conservation, même après ouverture du flacon.
Spécification
pH 5,5 ± 0,02 unités de pH | |
500 ml | |
Flacon en PEHD GL45 | |
Éluant phase mobile |