Learn More
Tampon pH 4 standard, SPEX CertiPrep™
Certifié ISO/CEI Guide 34, matériau de référence certifié Traceable NIST
Marque: SPEX Certiprep PH-BUFF4-500
Includes: Certificat d’analyse Traceable NIST certifié ISO/CEI 17025 et ISO/CEI — Guide 34, fiche de données de sécurité
Description
Étalon d’inorganique fabriqué pour AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF et autres instruments analytiques
Analyte | Concentration |
---|---|
pH | 4 unités SI |
Certifications
Agréé par A2LA pour les guides ISO/CEI 17025 et ISO/CEI 34 et certifié par UL-DQS selon la norme ISO 9001
Compliance
Conformité GHS / OSHA
Spécification
pH 4 Buffer Standard | |
500 mL | |
Divers |
AA, ICP, ICP-MS, IC, XRF et autres instruments analytiques | |
Flacon en PEBD lixivié trois fois |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Produit exclusivement destiné à un usage en laboratoire
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu