Learn More
Invitrogen™ Vecteur d’expression pGAPZα A, B, & C Pichia pastoris
pGAPZ A, B, & C et pGAPZ A, B, & C sont des vecteurs d’expression conçus pour une expression constitutive, de haut niveau dans les Pichia pastori.
Marque: Invitrogen™ V20520
Description
pGAPZ et pGAPZ ontété créés en remplaçant le promoteur AOX1 régulé par le méthanol par le promoteur (GAP) constitutif de la glycéraldéhyde-3-phosphate déshydrogénase dans la structure rigide des vecteurs pPICZ. Bien que le rendement de toute protéine exprimée constitutivement dans le système Pichia dépende de la toxicité de la protéine à la levure, l’expression constitutive sous le contrôle des vecteurs pGAPZ ou pGAPZ peut parfois produire des rendements plus élevés que l’expression inductible.
Spécification
GAP | |
Tous les vecteurs sont superenroulés et lyophilisés (conserver à -20°C). Une souche de contrôle d’expression positive lacZ est fournie avec le vecteur pGAPZ. Conserver les plaques à +4°C. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois lorsqu’ils sont correctement conservés. | |
20 μg |
Vecteur d’expression Pichia | |
Étiquette His (6 X), étiquette d’épitope c-Myc |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.