Learn More
Schmidlin™ PG Plus Rack Hydrogen Generator
This generator produces a continuous supply of high purity hydrogen.
11472.45€ - 16752.54€
Spécification
Profondeur (métrique) | 500 cm |
---|---|
Hauteur (métrique) | 13.3 cm |
Température ambiante max. de fonctionnement | 35°C |
Pression de sortie | 11 bar |
Largeur (impériale) | 19 in. |
Code produit | Marque | Débit | Puissance | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit | Puissance | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17768919
|
Schmidlin™
DB-RHG100-EU |
100 mL/min. | 65 W |
11472.45€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17778919
|
Schmidlin™
DB-RHG250-EU |
250 mL/min. | 115 W |
12117.05€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17788919
|
Schmidlin™
DB-RHG500-EU |
500 mL/min. | 180 W |
16752.54€
1 pièce |
Expédition estimée: 02-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Increase efficiency and improve safety and performance
- On-demand supply 24/7
- Pressure: 11 barg (160 psig)
- Unique permeation membrane drying system
- USB connectivity
- Easy to install with complete 'plug and play' functionality
- Ideal for all GC detector applications
- Meets and exceeds requirements for the most demanding GC applications
- Superior hydrogen production with reliable long life cell
- Minimal maintenance; no desiccant cartridges to change
- PC monitoring for maintenance, diagnostics and remote connection
Spécification
500 cm | |
35°C | |
19 in. | |
Outlet: 1/8 in. | |
>99.9996% |
13.3 cm | |
11 bar | |
48.5 cm | |
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz |