Learn More
Schmidlin™ PG Plus FID Tower H2 and Zero Air Generator
This dual gas generator produces a continuous supply of high purity hydrogen and zero air.
14127.91€ - 19649.03€
Spécification
Profondeur (métrique) | 58 cm |
---|---|
Hauteur (métrique) | 49 cm |
Température ambiante max. de fonctionnement | 35°C |
Pression de sortie | 11 bar |
Largeur (impériale) | 55 in. |
Code produit | Marque | Débit | Puissance | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Débit | Puissance | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
17798879
|
Schmidlin™
DB-FTHG100-EU |
100 mL/min. | 65 W |
14127.91€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17708889
|
Schmidlin™
DB-FTHG250-EU |
250 mL/min. | 115 W |
14674.42€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
17718889
|
Schmidlin™
DB-FTHG500-EU |
500 mL/min. | 180 W |
19649.03€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-10-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||
Description
- Increase efficiency and improve performance
- On-demand supply 24/7
- Zero air <0.1 ppm
- THC Pressure: 11 barg (160 psig)
- Permeation membrane drying system
- USB connectivity
- Easy to install with complete 'plug and play' functionality
- Ideal for all GC detector applications
Spécification
58 cm | |
35°C | |
55 in. | |
Outlet: 1/8 in. | |
>99.9996% |
49 cm | |
11 bar | |
140 cm | |
110/120 V at 60 Hz, 220/240 V at 50 Hz |