missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
PFKFB3, Mouse anti-Human, Clone: 3F3, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Marque: Abnova H00005209-M08.100ug
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Sequence: CPLHTVLKLTPVAYGCRVESIYLNVESVCTHRERSEDAKKGPNPLMRRNSVTPLASPEPTKKPRINSFEEHVASTSAALPSCLPPEVPTQLPGQNMKGSRSSADSSRKHSpécification
PFKFB3 | |
Monoclonal | |
Unconjugated | |
6-phosphofructo-2-kinase/fructose-2,6-biphosphatase 3 | |
IPFK2/PFK2 | |
Mouse | |
100 μg | |
Primary | |
Human | |
Antibody |
ELISA, Immunoprecipitation, Western Blot | |
3F3 | |
In 1x PBS, pH 7.4 | |
NM_004566 | |
PFKFB3 | |
PFKFB3 (NP_004557, 412 a.a. ∼ 520 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
RUO | |
5209 | |
Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
IgG2a κ |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- PFKFB3 monoclonal antibody (M08), clone 3F3
Mention d'avertissement
- Attention
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P404-Stocker dans un récipient fermé.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sodium phosphate dibasic, potassium phosphate monobasic
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu