Learn More
BrandTech™ Flacons à fond rond en PFA VITLAB™
Profitez du PFA, particulièrement adapté à l’analyse de traces, grâce aux flacons à fond rond en Vitlab™. Ils ont une grande stabilité thermique, allant de -200°C à +260°C, et sont autoclavables.
119.00€ - 174.00€
Spécification
Matériau | PFA |
---|---|
À utiliser avec (application) | Convient à une utilisation dans l’analyse de trace |
Nb par paquet | 1 |
Autoclavable | Autoclavable |
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Capacité (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | ||||||
10384311
|
BrandTech™
107997 |
500 ml |
174.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 15-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
10777991
|
BrandTech™
107897 |
250 ml |
119.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 19-05-2025
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
||||||
Description
- Transparent
- Col avec NS 29/32
- Adapté comme flacon de sécurité
- À utiliser avec les évaporateurs rotatifs (fonctionnement à température ambiante) pour recueillir le liquide distillé.
- Stabilité thermique et résistance chimique élevées
Spécification
PFA | |
Convient à une utilisation dans l’analyse de trace | |
1 | |
Autoclavable |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
BrandTech™ Flacons à fond rond en PFA VITLAB™