Learn More
Bohlender™ Tubulure flexible en PFA BOLA™
Utilisez cette tubulure avec des joints à vis de laboratoire BOLA pour un raccordement étanche et adapté au vide.La tubulure flexible en PFA Bohlender™ BOLA™ est dotée d’ondulations circulaires autour de l’axe longitudinal et des extrémités cylindriques qui peuvent se connecter directement aux raccords, aux robinets d’arrêt ou aux connecteurs de tuyaux.
Marque:  Bohlender™ S1822-68
Code produit. 10617824
  • 219.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 07-04-2025
pour voir le stock disponible 
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
  • Tubulure ondulée flexible à très flexible
  • Un rayon de courbure serré entraîne une petite réduction des coupes transversales
  • Non poreux
  • Translucide
Spécification
Spécification
Certifié par la FDA
PFA
2,5 m
Pour les raccordements sous vibration
1/boîte
Flexible
260°C
12 mm
14 mm
1 mm
-270°C
Transparent
2 bars