Learn More
Cole-Parmer™ Raccord en T fileté femelle en PFA
Click to view available options
Diamètre du filetage:
1/2 po
3/4 in.
3/8 po
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le PFA chimiquement inerte résiste à la plupart des produits chimiques agressifs
- Bague de réduction filetée
- Choisissez la taille et le matériau répondant aux besoins de votre application
- À utiliser avec notre tubulure rigide pour vos applications haute pression
Spécification
Spécification
| Description | Connecteur NPT(F) |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Matériau | PFA |
| Taille de la tubulure | 1/2 po |
| Port de sortie | 1/2 po |
| Taille du port | 1/2 po |
| Méthode de stérilisation | Oxyde d’éthylène |
| Diamètre du filetage | 1/2 po |
| Forme | En T |
| Couleur | Translucide |
| Afficher plus |