Learn More
Savillex™ Récipients de digestion PFA
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
120 mL
Conditionnement:
1 pièce
Spécification
Spécification
| Type de produit | Récipient de digestion |
| Capacité (métrique) | 120 mL |
| À utiliser avec (application) | Digestion rapide des échantillons à l’aide de techniques à microondes |
| Matériau | PFA |