Learn More
Cole-Parmer™ Adaptateur fileté de compression en PFA
Excellent choix pour connecter les systèmes de tubulure rigide et pour les applications nécessitant de résister à des pressions plus élevées que les raccords cannelés
Marque: Cole-Parmer™ 31321-45
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
- Résistance chimique supérieure grâce à une composition en PFA durable.
- Profitez d’un joint étanche à des pressions plus élevées.
- Résistent à des pressions plus élevées que les raccords cannelés.
- Assemblez le raccord sur la tubulure en faisant glisser la tubulure à travers une ferrule d’étanchéité et en utilisant l’écrou pour la comprimer afin de former un joint sécurisé.
Spécification
Compression x NPT(M) | |
10 mm OD | |
3/8 po |
PFA | |
Autoclave ou oxyde d’éthylène | |
Adaptateur fileté de compression en PFA, tubulure de D.E. de 10 mm x NPT mâle 3/8 po |