Learn More
Carbolite™ Étuves de séchage PF 200
Code produit. p-8009019
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
470 x 665 x 470 mm
920 x 965 x 670 mm
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 12069912
Marque: Carbolite™ PF200230SN+TMPR38301
Il en reste null
Spécification
Certifications/Conformité BS EN 61010-2-010:2003
Capacité (métrique) 230 L
max. (métrique) 30°C à 300°C
Type Drying Oven
Affichage Numérique
À utiliser avec (application) Fan convection provides greater temperature uniformity and faster recovery rates than natural convection ovens.
Matériau Acier inoxydable
Charge max. de support 10/50 kg
Modèle PF60
Nbre d’étagères 15 (Accepted), 2 (Fitted)
Ports Cable entry
Fonctions de sécurité Over-temperature protection
Stabilité de la température ± 0,2°C
Uniformité de la température ±5°C
Dimensions (P x l x H) intérieures 255 x 330 x 320 mm
Dimensions (L x l x H) 470 x 665 x 470 mm
Longueur (métrique) 470 mm
Largeur (métrique) 665 mm
Largeur (métrique) intérieure 590 mm
Hauteur (métrique) 470 mm
Hauteur (métrique) intérieure 750 mm
Profondeur (métrique) 670 mm
Profondeur (métrique) intérieure 520 mm
Poids à l’expédition (métrique) 75 kg
Poids (métrique) 100 kg
Tension 240 V
Puissance 1180 w