Learn More
PF 04620110
Potent and selective DGAT-1 inhibitor; orally bioavailable
134.99€ - 517.27€
Spécification
Nom chimique ou matériau | trans-4-[4-(4-Amino-7,8-dihydro-5-oxopyrimido[5,4-f][1,4]oxazepin-6(5H)-yl)phenyl]cyclohexaneacetic acid |
---|---|
CAS | 1109276-89-2 |
Plage de pourcentage du dosage | >98% |
Formule moléculaire | C21H24N4O4 |
Poids de la formule | Observed MW: 396.44 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18781388
|
Tocris
5863/25 |
25 mg |
517.27€
25mg |
Expédition estimée: 09-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
18778228
|
Tocris
5863/5 |
5 mg |
134.99€
5mg |
Expédition estimée: 09-09-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Potent and selective DGAT-1 inhibitor (IC50 = 19 nM). Exhibits >1000-fold selectivity for DGAT-1 over DGAT-2, and no significant activity against a range of other enzymes, ion channels and receptors. Reduces plasma triglyceride levels in a rat lipid challenge model. Orally bioavailable.Spécification
trans-4-[4-(4-Amino-7,8-dihydro-5-oxopyrimido[5,4-f][1,4]oxazepin-6(5H)-yl)phenyl]cyclohexaneacetic acid | |
>98% | |
Observed MW: 396.44 |
1109276-89-2 | |
C21H24N4O4 |