Learn More
Tocris Bioscience™ Pexidartinib
Potent CSF-1R inhibitor
162.00€ - 571.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | N-[5-[(5-Chloro-1 H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methyl]-2-pyridinyl]-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinemethanamine |
---|---|
CAS | 1029044-16-3 |
Cible | Additional RTK Inhibitors |
Formule moléculaire | C20H15ClF3N5 |
Pureté | 98% |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
18717136
|
Tocris Bioscience™
7590/10 |
10 mg |
162.00€
10mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
18706716
|
Tocris Bioscience™
7590/50 |
50 mg |
571.00€
50mg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Pexidartinib is a potent colony-stimulating factor-1 receptor (CSF-1R) tyrosine kinase inhibitor (IC50 = 20 nM). In the B16F10 mouse melanoma model, Pexidartinib reduces the systemic and local accumulation of macrophages without affecting Gr-1+ myeloid derived suppressor cells. When combined with tumor-specific CD8 T cell immunotherapy, Pexidartinib promotes the control of tumor growth. In the BRAFV600E-driven mouse melanoma model, Pexidartinib improves the efficacy of adoptive cell therapy with reduction of TIMs and an increase in tumor-infiltrating lymphocytes and T cells. Orally bioavailable.Spécification
N-[5-[(5-Chloro-1 H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl)methyl]-2-pyridinyl]-6-(trifluoromethyl)-3-pyridinemethanamine | |
Additional RTK Inhibitors | |
98% |
1029044-16-3 | |
C20H15ClF3N5 |
Sécurité et traitement
Recommended Storage : Stockage à -20°C