Learn More
IKA™ PETTE vario
Tous les produits IKA Produits
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 2 μl
0,5 à 5 ml
1 à 10 ml
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
Une conception ergonomique associée à des performances précises sans compromis : les pipettes IKA fixe et vario peuvent être utilisées pour de nombreuses applications dans les laboratoires modernes.
- Le codage couleur permet de sélectionner rapidement une pipette adaptée.
- La résistance aux impacts, aux UV et aux produits chimiques permet à la poite conique de fournir un dosage fiable à long terme.
- Les pipettes PETTE fix et vario sont entièrement autoclavables, ce qui permet une stérilisation facile pour garantir un fonctionnement sans défaut, précis et en toute sécurité.
Conception ergonomique
- Les pipettes IKA sont livrées avec des poignées échangeables de différentes formes et matières.
- Garanties pour une bonne adaptation dans la paume de la main.
- Les forces de frottement et de ressort minimales garantissent également une dosage avec une manipulation ergonomique : sans aucun effort.
- La pointe de pipette peut être libérée quelle que soit la position de la main, tandis que le réglage du volume est solidement verrouillé.
Construction durable
- Le pointe conique et le piston sont recouverts d'un carbone sous forme de diamant (DLC) de haute qualité.
- La conception fonctionnelle et minimaliste garantit des pipettes particulièrement robustes qui, jour après jour, sont fiables sur le long terme.
Grand écran
- L'écran affiche les volumes définis avec des caractères faciles à lire. La position profonde permet également de lire pendant le pipetage, sans changer la position de la main.
Étalonnage intuitif
- Le logiciel IKA utilisé pour la planification, l'exécution et l'enregistrement des tests d'étalonnage pour les pipettes PETTE fix et vario est particulièrement intuitif.
Maintenance et réglage simples
- L'unité de volume avec piston et joint peut être démontée et nettoyée en quelques étapes simples. Si un réglage est nécessaire, il peut être effectué sans outil supplémentaire.
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Jaune |
| Modèle | Vario 2 à 200 μl |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | PETTE |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Pipette |
| Volume (métrique) | 20 à 200 μl |
| Température (métrique) en fonctionnement | 5 à 40°C |
| Dimensions (L x l x H) | 63 x 30 x 248 mm |
| Afficher plus |