Learn More
IKA™ PETTE vario
Tous les produits IKA Produits
Code nomenclature Nacres: NB.01
Click to view available options
Volume (métrique):
0,1 à 2 μl
0,5 à 5 ml
1 à 10 ml
100 à 1000 μl
2 à 20 μl
20 à 200 μl
Conditionnement:
1 pièce
Description
- Le codage couleur permet de sélectionner rapidement une pipette adaptée.
- La résistance aux impacts, aux UV et aux produits chimiques permet à la poite conique de fournir un dosage fiable à long terme.
- Les pipettes PETTE fixes et vario sont entièrement autoclavables, ce qui permet une stérilisation facile pour garantir un fonctionnement sans défaut, précis et en toute sécurité.
- Les pipettes IKA sont livrées avec des poignées échangeables de différentes formes et matières.
- Garanties pour une bonne adaptation dans la paume de la main.
- Les forces de frottement et de ressort minimales garantissent également une dosage avec une manipulation ergonomique, sans aucun effort.
- La pointe de pipette peut être libérée quelle que soit la position de la main, tandis que le réglage du volume est solidement verrouillé.
- Le pointe conique et le piston sont recouverts d’un carbone sous forme de diamant (DLC) de haute qualité.
- La conception fonctionnelle et minimaliste garantit des pipettes particulièrement robustes qui, jour après jour, sont fiables sur le long terme.
- L’écran affiche les volumes définis avec des caractères faciles à lire. La position profonde permet également de lire pendant le pipetage, sans changer la position de la main.
- Le logiciel IKA utilisé pour la planification, l’exécution et l’enregistrement des tests d’étalonnage pour les pipettes PETTE fixes et vario est particulièrement intuitif.
- L’unité de volume avec piston et joint peut être démontée et nettoyée en quelques étapes simples. Si un réglage est nécessaire, il peut être effectué sans outil supplémentaire.
Avantages Greener Choice
- Les avantages environnementaux comprennent:
- Sans substance causant des dommages à l'environnement
- Non toxique
- Sans danger pour la couche d'ozone
- Recyclable
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Autoclavable |
| Couleur | Jaune |
| Modèle | Vario 2 à 20 μl |
| Nombre de canaux | 1 |
| Gamme de produits | PETTE |
| Stérilité | Non stérile |
| Type | Pipette |
| Volume (métrique) | 2 à 20 μl |
| Température (métrique) en fonctionnement | 5 à 40°C |
| Dimensions (L x l x H) | 63 x 30 x 248 mm |
| Afficher plus |
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
IKA™ PETTE vario >
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu