Learn More
Essences de pétrole, 40 - 60°C, AR™, Macron Fine Chemicals™
122.55 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
2,5 L
Spécification
CAS | 64742-49-0 |
Numéro MDL | MFCD00081849 |
Numéro UN | 1268 |
Synonyme | Petroleum ether, Gasoline, Petrol |
Nom IUPAC | Ether de pétrole 40-60°C |
Quantité | 2.5 L |
Sécurité et traitement
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS02_Extremely_Flammable.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS07_Warning.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS08_Dangerous_Health_Hazard.png)
![compliance-icons](https://webshop.fishersci.com/webfiles/eu/web-flags/GHS09_Aquatic_Toxicity.png)
Identifiant produit
- naphta à point d'ébullition bas
- Dangers
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2