Learn More
Éther de pétrole, pour l’analyse des résidus, plage d’ébullition 40° à 60°C, ECD testé sans halocarbones, Thermo Scientific Chemicals
42.60€ - 79.10€
Identifiants chimiques
CAS | 64742-49-0 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H14 |
Poids moléculaire (g/mol) | 86.178 |
Numéro MDL | MFCD00081849 |
Clé InChI | AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane |
CID PubChem | 7892 |
SMILES | CCCC(C)C |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10527141
|
Thermo Scientific Acros
326720010 |
1 L |
42.60€
1L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
10315221
|
Thermo Scientific Acros
326720025 |
2.5 L |
79.10€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des résidusIdentifiants chimiques
64742-49-0 | |
86.178 | |
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N | |
7892 |
C6H14 | |
MFCD00081849 | |
isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane | |
CCCC(C)C |
Spécification
Petroleum ether | |
64742-49-0 | |
40.0°C to 65.0°C | |
Bouteille en verre | |
1.3660 to 1.3710 | |
0.65 | |
MFCD00081849 | |
0.005% max. (Coulometric) | |
isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane | |
AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N | |
2-méthylpentane | |
7892 |
ECD Tested | |
0.6500g/mL | |
−45°C | |
Liquide | |
0.0002% max. | |
C6H14 | |
0.45 mm2/s (25°C) | |
14, 5489 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: miscible with absolute alcohol, benzene,, chloroform, ether, carbon disulfide, carbon, tetrachloride and oils except castor oil | |
CCCC(C)C | |
86.178 | |
Analyse de résidus |
Sécurité et traitement
GHS P Statement
Highly flammable liquid and vapour.
Causes skin irritation.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
May be fatal if swallowed and enters airways.
May cause drowsiness or dizziness.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Do not get in eyes, on skin, or on clothing.
Avoid release to the environment.
IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 232-453-7
missing translation for 'rtecsNumber' : OI6180000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Petroleum ether, boiling range 40-60°C
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only