Learn More
Éther de pétrole, puriss. p.a., Honeywell™ Riedel-de Haën™
Code produit. 15627070
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Bidon en acier inoxydable
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Puriss. p.a., p.e. 30-40°C, naphta traité à l’hydrogène à point d’ébullition bas
  • Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
  • Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Petroleum ether
CAS 109-66-0, 78-78-4
Densité 0.63g/mL at 20°C
Point d’ébullition 30°C to 40°C
Quantité 2.5 L
Point d’éclair −49°C (−56.2°F)
Conditionnement Bidon en acier inoxydable
Formule moléculaire C5H12
Numéro MDL MFCD00009498
Numéro UN UN1268
Clé InChI OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCCCC
Nom IUPAC pentane
Poids moléculaire (g/mol) 72.15
Qualité puriss. p.a.