Learn More
Éther de pétrole, puriss., répond aux spécifications analytiques de DAB, Honeywell™
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Description
- Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté.
- Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Petroleum Ether |
Note relative au nom | Meets analytical specification of DAB |
Densité | 0.642 to 0.656g/mL at 20°C |
Quantité | 25 L |
Point d’éclair | −40°C (−40°F) |
Numéro UN | 1268 |
Qualité | puriss. |