Learn More
Éther de pétrole, puriss., Honeywell™ Riedel-de Haën™
Click to view available options
Quantité:
4 x 2.5 L
4 x 5 L
6 x 1 L
Conditionnement:
Flacon en aluminium
Flacon en verre
Conditionnement:
4 pièces
6 pièces
Description
- Honeywell Riedel-de Haen a plus de 200 ans d’histoire dans la production de produits chimiques de haute pureté
- Il s’agit de la première marque proposant des solvants de haute pureté pour des applications dédiées.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Petroleum Ether |
| Note relative au nom | Meets analytical specification of DAB |
| Densité | 0.642 to 0.656g/mL at 20°C |
| Quantité | 6 x 1 L |
| Point d’éclair | −40°C (−40°F) |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Numéro UN | UN1268 |
| Qualité | puriss. |