Learn More
Éther de pétrole, puriss., Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
4 x 5 L
Conditionnement:
Bouteille en aluminium
Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spécification
Nom chimique ou matériau | Petroleum Ether |
CAS | 101316-46-5 |
Densité | 0.660 to 0.680g/mL at 20°C |
Quantité | 4 x 5 L |
Point d’éclair | −20°C (−4°F) |
Conditionnement | Bouteille en aluminium |
Numéro MDL | MFCD00081849 |
Numéro UN | UN1268 |
Qualité | puriss. |