Learn More
Petroleum Ether, puriss., Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Petroleum Ether |
Densité | 0.660 to 0.680g/mL at 20°C |
Quantité | 1 L |
Point d’éclair | <−20°C (<−4°F) |
Numéro UN | 1268 |
Qualité | puriss. |