Learn More
Éther de pétrole, pur, plage d‘ébullition autour de 180-280°C, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10362193
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Vea la política de devoluciones
Normativa: este producto está sujeto a impuestos especiales sobre productos energéticos de acuerdo con la Directiva Europea 2003/96 / CEE.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 8008-20-6
Numéro MDL MFCD00135561
Especificaciones
Nom chimique ou matériau Petroleum ether
Couleur Incolore
Densité 0.7900g/mL
Point d’ébullition 200.0°C to 250.0°C
Point d’éclair 82°C
Spectre IR Authentic
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1.4300 to 1.4500
Quantité 2.5 L
Merck Index 15,5342
Gravité spécifique 0.79
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Petroleum ether, boiling range ca. 180-280°C
Palabra de advertencia
  • Dangers
Clasificación
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Consejos de prudencia
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P331-NE PAS faire vomir.