Learn More
Éther de pétrole, pur, plage d‘ébullition autour de 180-280°C, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10260513
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Conditionnement:
Baril métallique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 8008-20-6
Numéro MDL MFCD00135561
Spécification
Nom chimique ou matériau Petroleum ether
Couleur Incolore
Densité 0.7900g/mL
Point d’ébullition 200.0°C to 250.0°C
Point d’éclair 82°C
Spectre IR Authentic
Conditionnement Baril métallique
Indice de réfraction 1.4300 to 1.4500
Quantité 25 L
Merck Index 15,5342
Gravité spécifique 0.79
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble
Qualité Pures
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Petroleum ether, boiling range ca. 180-280°C
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P331-NE PAS faire vomir.