Learn More
Petroleum Ether, Optima™ for HPLC and GC, Fisher Chemical™ Code produit.: 10284390
Petroleum Ether, Optima™ for HPLC and GC, Fisher Chemical™
Code produit. 10284390
2.5 L, Flacon en verre ambré
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
Code produit. 10284390
Marque: Fisher Chemical P/2092/17
Demander un format en vrac ou personnalisé
Règlementaire: Ce produit est soumis à des droits d'accise sur les produits énergétiques conformément à la directive européenne 2003/96/CEE.
High purity solvent for GC and pesticide residue analysis
  • Testé par GC-ECD pour garantir des teneurs minimales en résidus halogénés (≤10 ng/l) afin de démontrer la pertinence de l’analyse des pesticides
  • Conforme également aux spécifications ACS
  • Usage exclusivement réservé à la recherche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
Formule moléculaire C6H14
Poids moléculaire (g/mol) 86.178
Numéro MDL MFCD00081849
Clé InChI AFABGHUZZDYHJO-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 7892
Nom IUPAC 2-méthylpentane
SMILES CCCC(C)C
Spécification
CAS 64742-49-0
Couleur Incolore
Point d’ébullition 40°C
Quantité 2.5 L
Conditionnement Flacon en verre ambré
Forme physique Liquide
Tension de vapeur 38kPa at 20°C
Viscosité 0.45 mm2/s at 25°C (ASTM D445)
Synonyme isohexane, pentane, 2-methyl, 2-methylpentan, 2-methyl pentane, dimethylpropylmethane, 1,1-dimethylbutane, iso-hexane, methyl pentane, unii-49ib0u6mld, 2-methyl-pentane
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Petroleum ether, boiling range 40-60°C
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/A§.
  • P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/A§/en cas de malaise.
  • Plusieurs fabricants
    Achetez maintenant et économisez jusqu'à 97% sur des produits de qualité supérieure pour vos besoins de laboratoire.
    Code promotionnel: 25908
    Expire2025-03-31
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Petroleum Ether, Optima™ for HPLC and GC, Fisher Chemical™ >