Learn More
Éther de pétrole, point d’ébullition bas, Honeywell™
31.82€ - 180.92€
Identifiants chimiques
CAS 101316-46-5
Numéro MDL MFCD00081849
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15637070
Afficher les documents
Honeywell Riedel-de Haën
77399-500ML
500 mL Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
N/A
15607070
Afficher les documents
Honeywell Riedel-de Haën
77399-1L
1 L
80.89€
1L
15617070
Afficher les documents Détails de la promotion
Honeywell Riedel-de Haën
77399-2.5L
2.5 L
180.92€
2.50L
Identifiants chimiques
101316-46-5
MFCD00081849
Spécification
Petroleum ether
0.63g/mL at 20°C
−49°C (−56.2°F)
UN1268
101316-46-5
30°C to 40°C
MFCD00081849
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P210-P260-P280-P301 + P310-P370 + P378-P403 + P235
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 309-852-0