Learn More
Éther de pétrole, extra pur, plage d’ébullition 40-60°C, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
2.5 L
25 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Tambour métallique
Beschreibung
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Spezifikation
Nom chimique ou matériau | Petroleum ether |
Note relative au nom | Extra Dry |
Densité | 0.6500g/mL |
Point d’ébullition | 40.0°C to 60.0°C |
Quantité | 2.5 L |
Point d’éclair | −45°C |
Conditionnement | Flacon en verre |
Forme physique | Liquide |
Résidus après évaporation | 0.002% max. |
Gravité spécifique | 0.65 |
Mehr anzeigen |
Produktvorschläge
Clients qui ont consulté cet article ont également consulté
Viewing 1-4 of
Certificats
Certificats
Un numéro de lot est requis pour afficher les résultats sur les certificats. Pour retrouver le numéro de lot sur des commandes passées, utiliser le menu suivi de commande.
5 Réponse(s) trouvée(s)
Numéro de lot | Type de certificat | Date | Catalog Number |
---|---|---|---|
2420880 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 124860025,124860250,124860050 |
2414558 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 124860025,124860250,124860050 |
2401584 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 124860025,124860250,124860050 |
2404509 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 124860025,124860250,124860050 |
2497858 | Certificat d’analyse | 31/01/2025 | 124860025,124860250,124860050 |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Petroleum ether, boiling range 40-60°C
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Éther de pétrole, extra pur, plage d’ébullition 40-60°C, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur