Learn More
Éther de pétrole, extra pur, plage d’ébullition 100-140°C, Thermo Scientific Chemicals
56.58€ - 280.40€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Petroleum ether |
---|---|
Point de fusion | -30.0°C |
CAS | 64742-49-0, 111-65-9, 142-82-5, 108-87-2, 110-82-7, 73513-42-5 |
Densité | 0.7400g/mL |
Point d’ébullition | 100.0°C to 140.0°C |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10591291
|
Thermo Scientific Acros
233020025 |
2.5 L | Flacon en verre |
56.58€
2.50L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10368703
|
Thermo Scientific Acros
233020100 |
10 L | Récipient en plastique |
144.72€
10L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10037252
|
Thermo Scientific Acros
233020250 |
25 L | Tambour métallique |
280.40€
25L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Petroleum ether | |
64742-49-0, 111-65-9, 142-82-5, 108-87-2, 110-82-7, 73513-42-5 | |
100.0°C to 140.0°C | |
Authentic | |
1.4030 to 1.4080 | |
0.74 | |
0.76 mm2/s (25°C) | |
Solubility in water: insoluble. | |
Extra pur |
-30.0°C | |
0.7400g/mL | |
2°C | |
Liquide | |
0.005% max. | |
MFCD00081849 | |
14, 5489 | |
Ether de pétrole 40-60°C |
Sécurité et traitement
GHS H Statement:
May be fatal if swallowed and enters airways.
Causes skin irritation.
May cause drowsiness or dizziness.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement:
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Avoid release to the environment.
Wash face, hands and any exposed skin thoroughly after handling.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
Danger
- Petroleum ether, boiling range 100-140°C
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
Mention de danger
- H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- EUH066-L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Naphtha, petroleum,hydrotreated light,Hexane, Cyclohexane